ContactUsLinkComponent
Natriumklorid ≥98.5% för molekylärbiologi
Natriumklorid ≥98.5% för molekylärbiologi
Leverantör:  PanReac AppliChem
Certifikat
Natriumklorid ≥98.5% för molekylärbiologi
Leverantör:  PanReac AppliChem
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • DNases/RNases/Proteases:
    not detectable
  • Assay (titr.):
    min. 99.5 %
  • pH (5 %; H2O; 20°C):
    5.0 - 8.0
  • Heavy metals (as Pb):
    max. 0.0005 %
  • Bromide:
    max. 0.005 %
  • Iodide:
    max. 0.001 %
  • Phosphate:
    max. 0.001 %
  • Sulfate:
    max. 0.01 %
  • Ba:
    max. 0.001 %
  • Ca:
    max. 0.002 %
  • Fe:
    max. 0.0001 %
  • K:
    max. 0.01 %
  • MG:
    max. 0.001 %
Specifikationstestresultat