Natriumklorid ≥98.5% för molekylärbiologi
Leverantör: PanReac AppliChem
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-14-5
:
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477
:58.44 g/mol
Merck Index:14,08599
Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
Smält Pt:801 °C
Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3
Specifikationstestresultat
- DNases/RNases/Proteases:not detectable
- Assay (titr.):min. 99.5 %
- pH (5 %; H2O; 20°C):5.0 - 8.0
- Heavy metals (as Pb):max. 0.0005 %
- Bromide:max. 0.005 %
- Iodide:max. 0.001 %
- Phosphate:max. 0.001 %
- Sulfate:max. 0.01 %
- Ba:max. 0.001 %
- Ca:max. 0.002 %
- Fe:max. 0.0001 %
- K:max. 0.01 %
- MG:max. 0.001 %