Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumklorid for spectroscopy
Natriumklorid for spectroscopy
Plastic bottle for solids, 75 g
Katalog # 43631.19
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Natriumklorid for spectroscopy
Katalog # 43631.19
CAS-nummer:  7647-14-5
Natriumklorid for spectroscopy
Natriumklorid for spectroscopy
Plastic bottle for solids, 75 g
CAS-nummer:  7647-14-5
Price
3 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 75 g
Product Details & Documents
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Powder Density: 2.165 Refractive Index: 1.5442 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-9 Melting Point: 801° Boiling Point: 1413° Merck Reference: 14,8599 MDL No.: MFCD00003477
Synonymer:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS-nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck Index:14,8599
  • Kokande Pt:1413 °C
  • Smält Pt:801 °C
  • Densitet:2,165
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-598-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    75 g