Natriumklorid, ultra dry ≥99.99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-14-5
:
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477
:58.44 g/mol
Merck Index:14,8599
Kokande Pt:1413 °C
Smält Pt:801 °C
Densitet:2,165
:Ampuled under argon
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3