Kaliumklorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7447-40-7
:
Formel:KCl
MDL-nummer:MFCD00011360
:74.55 g/mol
Merck Index:14,07621
Kokande Pt:1420 °C (1013 hPa)
Smält Pt:773 °C
Densitet:1,98 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-211-8