Orders LinkContactUsLinkComponent
Cesiumklorid
Cesiumklorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1098.1000
Leverantör:   PanReac AppliChem
Cesiumklorid
Katalog # A1098.1000
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  7647-17-8
Cesiumklorid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  7647-17-8
Price
20 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Cesium Chloride
  • CAS-nummer:7647-17-8
  • Formel:CsCl
  • MDL-nummer:MFCD00010955
  • Molecular Weight:168.36 g/mol
  • Merck Index:13,02021
  • Kokande Pt:1303 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:646 °C
  • Densitet:3,7808 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-600-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg