Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Natriumkarbonat
Natriumkarbonat, vattenfri, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Natriumkarbonat, vattenfri, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
:
MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Natriumkarbonat, vattenfri, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
:
MERCK PRODUCTION CHEMICALS
:
497-19-8
:
:
Na₂CO₃
:
MFCD00003494
:
105.99 g/mol
:
14,08596
:
1600 °C (1013 hPa)
:
854 °C
:
2,53 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
207-838-8
:
01-2119485498-19
:
GHS07
MERP1.06398.1000_TDS_EN
ProductPage_106398
msds_106398