ContactUsLinkComponent
Natriumkarbonat, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Natriumkarbonat, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Katalog # 1.02405.0080
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
undefined
Natriumkarbonat, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Katalog # 1.02405.0080
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    80 g
  • Seq:
    3392
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    220 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    854 °C
  • Molar Mass:
    105.99 g/mol
  • Bulk Density:
    1100 kg/m3
  • Boiling Point:
    1600 °C (decomposition)
  • Density:
    2.53 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :105.99 g/mol
Merck Index:14,08596
Kokande Pt:1600 °C (1013 hPa)
Smält Pt:854 °C
Densitet:2,53 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:207-838-8
REACH:01-2119485498-19
 :GHS07
CAS-nummer:497-19-8
Formel:Na₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00003494