Natriumkarbonat ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:497-19-8
:
Formel:Na₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00003494
:105.99 g/mol
Merck Index:14,8596
Kokande Pt:1600 °C (1013 hPa)
Smält Pt:854 °C
Densitet:2,53
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:207-838-8
REACH:01-2119485498-19
:GHS07