Litiumkarbonat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
Katalog # 25007.230
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99.0 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 10 ppm
- Insolubility in hydrochloric acid:Max. 100 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- NH4 (Ammonium):Max. 5 ppm
- NO3 (Nitrate):Max. 5 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 0.02 %
- Ca (Calcium):Max. 50 ppm
- Fe (Iron):Max. 10 ppm
- K (Potassium):Max. 50 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 10 ppm
- Na (Sodium):Max. 50 ppm
- Conforms to Reag. Ph.Eur.:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:73.89 g/mol
Merck Index:13,05549
Smält Pt:720 °C
Densitet:2,11 g/cm³ (20 °C)
EINECS:209-062-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:554-13-2
Formel:Li₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00011084