Litiumkarbonat
Katalog # MOLE13183442-100G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:73.89 g/mol
Merck Index:13,05549
Smält Pt:720 °C
Densitet:2,11 g/cm³ (20 °C)
EINECS:209-062-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:554-13-2
Formel:Li₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00011084