Litiumkarbonat ≥98.5%, ren, Supelco®
Catalog # 1.05670.9050
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Fibre carton
- Förp.:50 kg
- Seq:4418
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (acidimetric):≥ 98.5 %
- Identity:passes test
- Chloride (Cl):≤ 0.05 %
- Sulphate (SO₄):≤ 0.4 %
- Heavy metals (as Pb):≤ 0.005 %
- Ca (Calcium):≤ 0.05 %
- Fe (Iron):≤ 0.003 %
- K (Potassium):≤ 0.02 %
- Na (Sodium):≤ 0.3 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:73.89 g/mol
Merck Index:13,05549
Smält Pt:720 °C
Densitet:2,11 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:209-062-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:554-13-2
Formel:Li₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00011084