ContactUsLinkComponent
Kaliumbromat ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Kaliumbromat ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  26703.232
 :  
undefined
Kaliumbromat ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  26703.232
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastflaska för fasta ämnen
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
  • Assay (dried substance):
    Min. 99.8 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Insolubility in water:
    Max. 50 ppm
  • Total N (Nitrogen):
    Max. 10 ppm
  • Br (Bromide):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 50 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 1 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 10 ppm
 :
 :167 g/mol
 :12,07779
 :350 °C
 :3,218 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-829-8
 :1484
 :5.1,II
 :GHS03
 :GHS08
 :GHS06
 :7758-01-2
 :KBrO₃
 :MFCD00011359