Natriumbromid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
1.06363.0100
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
- Solubility:905 g/l (20 °C)
- Melting Point:755 °C
- Molar Mass:102.89 g/mol
- Bulk Density:1750 kg/m3
- Boiling Point:1393 °C
- Vapor Pressure:1.3 hPa (806 °C)
- Density:3.20 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
:
:102.89 g/mol
:13,08666
:1396 °C (1013 hPa)
:753 °C
:3,2 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Omgivande
:231-599-9
:7647-15-6
:NaBr
:MFCD00003475