Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Kyltermostat
VWR®, Kyltermostat
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, Kyltermostat
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Kyltermostat
15 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with large, intuitive displays and multiple communication options, including USB-A and B, RS232/485, Ethernet and external temperature probe. The reservoir drain can be accessed by removing the front panel. All models feature user-adjustable, high temperature safety cut-off points, as well as over-temperature protection. The surface is cool to the touch, even when operating at high temperatures.
  • Arbetstemperaturer från −40 till +200° C med noggrannhet ±0,01 °C
  • Justerbar tryck/vakuumpump för extern cirkulation och möjlighet att kontrollera temperaturen
  • 180º roterande kontrollenhet, system för att gömma undan locket, kemikalieresistent yta och miljökontrollsystem som minskar ljudnivån, ger effektivare kylning och sänker energiförbrukningen
  • Kyl-teknik reglerar hur mycket kylning som krävs och sparar energi samtidigt som det ger snabb nedkylning och exakt kontroll vid förhöjda temperaturer
  • Schemaläggning av händelser (tid och datum), realtidsklocka och temperaturtrender för upp till 10 dagar med programmerbara modeller
  • Valbara startskärmar och hjälp på displayen
  • Automatisk och/eller användarjusterbar prestandaoptimering
Advanced Digital models feature an intuitive 9,5 cm display with touch pad control, single-point calibration, menus and prompts in four languages: French, German, Spanish and English.
Advanced Programmable models have an intuitive 10,9 cm display, five-point calibration capability, menus and prompts in six languages: French, German, Spanish, English, Chinese and Arabic, plus time/temperature programming (10×100-step programs).
Certifications: Complies with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities: 16,7 L/min, 250 mbar, 12,2 L/min suction
Delivery information: Supplied with a reservoir cover, bypass tubing, male inlet and outlet adapters for 47, 63 and 95 mm tubing, ¼" to M16 adapters are also included. For probes and accessories, please visit website or contact your local Avantor sales office.
Caution: Kylkapacitet vid 20 °C
Product Family Options
Modeller med avancerad digital kontrollenhet
Produktinformation
  • Typ
    Temperaturområde
    Temperaturstabilitet
    Effekt
    Kyleffekt
    Kapacitet
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • AD7LR-20
    −20…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,2 kW
    7 l
    411×589×411 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD07R-20
    −20…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,2 kW
    7 l
    221×541×617 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD07R-40
    −40…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,36 kW
    7 l
    221×541×617 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD15R-30
    −30…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,915 kW
    15 l
    368×569×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD15R-40
    −40…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    1,0 kW
    15 l
    368×569×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD20R-30
    −30…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,915 kW
    20 l
    419×610×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD28R-30
    −30…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,915 kW
    28 l
    457×672×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AD45R-20
    −25…+135 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    1,4 kW
    45 l
    568×909×1070 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Modeller med avancerad programmerbar kontrollenhet
Produktinformation
  • Typ
    Temperaturområde
    Temperaturstabilitet
    Effekt
    Kyleffekt
    Kapacitet
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • AP07R-20
    −20...+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,2 kW
    7 L
    221×541×617 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AP07R-40
    −40…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,36 kW
    7 L
    221×541×617 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AP15R-30
    −30…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,915 kW
    15 L
    368×569×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AP15R-40
    −40…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    1,0 kW
    15 L
    368×569×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AP20R-30
    −30…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,915 kW
    20 L
    419×610×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AP28R-30
    −30…+200 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    0,915 kW
    28 L
    457×672×683 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AP45R-20
    −25…+135 °C
    ±0,01 °C
    2,2 kW
    1,4 kW
    45 L
    568×909×1070 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    För
    Tillgänglighet
    Price
  • Digital till analog adapter
    Digital till analog adapter
    461-0417
    VWR termostatbad, P och D modeller
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PT100 probe with 0,6 m cable
    PT100 probe with 0,6 m cable
    462-0271
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 325,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PT100 probe with 7,6 m cable
    PT100 probe with 7,6 m cable
    462-0273
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 7 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PT100 probe with 15 m cable
    PT100 probe with 15 m cable
    462-0274
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 11 775,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • PT100-givare med 3 m kabel
    PT100-givare med 3 m kabel
    462-0272
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 900,00 kr