Kaliumbromid, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
: Merck
:7758-02-3
:
:KBr
:MFCD00011358
:13,07701
:1435 °C (1013 hPa)
:730 °C
:2,75 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:119 g/mol
:231-830-3
:GHS07
:Omgivande
- Solubility:650 g/l (20 °C)
- Melting Point:730 °C
- Molar Mass:119.00 g/mol
- Bulk Density:900 - 1000 kg/m3
- Boiling Point:1435 °C
- Vapor Pressure:1.3 hPa (795 °C)
- Density:2.75 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)