Natriumtetrahydroborat
Katalog # MOLE19526770-100G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:37.83 g/mol
Merck Index:13,08664
Smält Pt:400 °C
Densitet:1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:69 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:241-004-4
FN:1426
ADR:4.3,I
:GHS02
:GHS06
:GHS05
CAS-nummer:16940-66-2
Formel:NaBH₄
MDL-nummer:MFCD00003518