Natriumtetrahydroborat ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:16940-66-2
:
Formel:NaBH₄
MDL-nummer:MFCD00003518
:37.83 g/mol
Merck Index:14,8592
Smält Pt:400 °C (dec.)
Densitet:1,074
Flash Pt:69 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:241-004-4
FN:1426
ADR:4.3,I
:GHS02
:GHS06
:GHS05