Natriumtetrahydroborat 98+%, pulver
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:16940-66-2
:
Formel:NaBH₄
MDL-nummer:MFCD00003518
:37.83 g/mol
Merck Index:13,08664
Smält Pt:360 °C (dec.)
Densitet:1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:69 °C
EINECS:241-004-4
FN:1426
ADR:4.3,I
:GHS06
:GHS05
:GHS02
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Powder
- Titration Iodometric:≥98.0 %
- Water:≤5 %
- HPLC:≥98.5 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerACRO18930
SDS
Thermo Scientific Stockroom Essentials