Isopropylcyclohexane
Katalog # EHERC14463600
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,25 g
- Seq:3029
Specifikationer
Om denna produkt
:
:126.24 g/mol
Kokande Pt:155 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–90 °C
Densitet:0,8036 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:211-792-4
FN:3295
ADR:3,I
CAS-nummer:696-29-7
Formel:C₉H₁₈
MDL-nummer:MFCD00001480