ContactUsLinkComponent
2-Dodecylcyclobutanone, Supelco®
  44197-5MG
 :  Merck
 :  
undefined
2-Dodecylcyclobutanone, Supelco®
  44197-5MG
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 mg
  • Seq:
    2210
 :
 :238.41 g/mol
 :322 °C (1013 hPa)
 :28…31 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :Omgivande
 :35493-46-0
 :C₁₆H₃₀O