Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 3005300
Katalog # CMPL3005300
Leverantör: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-760-3
FN:3082
ADR:9,III
:GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364