ContactUsLinkComponent
Bly(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 3003100
  CMPL3003100
 :  
Bly(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 3003100
  CMPL3003100
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :331.21 g/mol
 :233-245-9
 :3082
 :9,III
 :10099-74-8
 :Pb(NO₃)₂
 :MFCD00011153