ContactUsLinkComponent
Vitamin A palmitate, Supelco®
Vitamin A palmitate, Supelco®
Catalog # 46959-U
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Vitamin A palmitate, Supelco®
Catalog # 46959-U
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    2440
  • Pk Info:
    100 mg
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :524.87 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:201-228-5
 :GHS08
 :GHS07
CAS-nummer:79-81-2
Formel:C₃₆H₆₀O₂
MDL-nummer:MFCD00019414