Vitamin A palmitate, Supelco®
Catalog # 46959-U
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:2440
- Pk Info:100 mg
Specifikationer
Om denna produkt
:
:524.87 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:201-228-5
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:79-81-2
Formel:C₃₆H₆₀O₂
MDL-nummer:MFCD00019414