Saltsyra 6 M HCl (6N) volumetrisk lösning, Fluka™
72033-1L
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Assay:5.988 - 6.012 mol/l
- Calibrated Against:tris
- Vapor Pressure:190 mmHg ( 25 °C)
:
:1,1 g/cm³ (20 °C)
:231-595-7
:8,III
:36.46 g/mol
:1789
:GHS07
:GHS05
:Omgivande
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324