ContactUsLinkComponent
2-Butoxietanol ≥99%
2-Butoxietanol ≥99%
Katalog # 537551-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
2-Butoxietanol ≥99%
Katalog # 537551-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • IR spectrum:
    complying
  • Assay (GC):
    Min. 99.0 %
  • Density (20°C):
    0.9000 - 0.9040 g/ml
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.10 %
  • Free acid (as CH₃COOH):
    Max. 0.010 %
  • APHA:
    Max. 10
  • Vapor Pressure:
    <1 mmHg ( 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :118.18 g/mol
Merck Index:13,01558
Kokande Pt:168-172 °C (1,013 hPa)
Kokande Pt:168…172 °C (1,013 hPa)
Densitet:0,9 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-905-0
ADR:6.1,III
 :GHS07
CAS-nummer:111-76-2
Formel:CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00002884