Cyklohexan ≥99.7%, SPECTRONORM® för UV-spektrofotometri
Katalog # 23225.296
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (on anhydrous substance):≥ 99.7 %
- Density (20/4):0.778 - 0.779
- Evaporation residue:≤ 10 ppm
- Water:≤ 100 ppm
- Transmittance (210 nm):≥ 15 %
- Transmittance (220 nm):≥ 45 %
- Transmittance (230 nm):≥ 75 %
- Transmittance (240 nm):≥ 90 %
- Transmittance (from 250 nm):≥ 98 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:84.16 g/mol
Merck Index:13,02752
Kokande Pt:81 °C (1013 hPa)
Smält Pt:7 °C
Densitet:0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–18 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-806-2
FN:1145
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
REACH:01-2119463273-41
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:110-82-7
Formel:C₆H₁₂
MDL-nummer:MFCD00003814