TES sodium salt (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid sodium salt)
Katalog # ROTH6976.2
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:251.24 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:70331-82-7
Formel:C₆H₁₄NNaO₆S
MDL-nummer:MFCD00065482