Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # S047
Frätande
Leverantör:   G-Biosciences
Natriumhydroxid
Katalog # S047
Leverantör:  G-Biosciences
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
970,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kokande Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:323 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
Specifikationer