Cyklohexan ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-82-7
:
Formel:C₆H₁₂
MDL-nummer:MFCD00003814
:84.16 g/mol
Merck Index:14,2723
Kokande Pt:80…81 °C
Densitet:0,779
Flash Pt:–18 °C (–1 °F)
EINECS:203-806-2
FN:1145
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande