Cyklohexan ≥99% för HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
CAS Number:110-82-7
:
Formula:C₆H₁₂
MDL Number:MFCD00003814
:84.16 g/mol
Merck Index:14,2723
Boiling Pt:80…81 °C
Density:0,779
Flash Pt:–18 °C (–1 °F)
EINECS:203-806-2
UN:1145
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Storage Temperature:Omgivande