ContactUsLinkComponent
Cyklohexan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Irriterande
Hälsa
Miljö
Brännbar
Cyklohexan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Certifikat
undefined
Irriterande
Hälsa
Miljö
Brännbar
Cyklohexan, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.005 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.4 %
  • Acidity:
    ≤0.001 meq/g
Specifikationstestresultat