ContactUsLinkComponent
VWR® MX, Hängtermostat
  462-0205
undefined
VWR® MX, Hängtermostat
  462-0205
  • Effekt:
    1,1 kW
  • Temperaturområde:
    RT*+10...135 °C
  • Vikt:
    4,5 kg
  • B×D×H:
    109×97×358 mm
  • Förp.:
    1
  • Temperaturstabilitet:
    ±0,07 °C
  • Typ:
    MX
MX är användarvänligt med tre funktionsknappar och display. Det praktiska skjutreglaget möjliggör enkel kontroll av flödeshastigheten och det kan lätt klämmas fast på raka eller rundade badväggar.
  • Stor EasyView™ LCD-display med ikoner för larm eller fel samt meddelanden och menyer
  • Justerbart över- och undertemperaturskydd samt larm för låg vätskenivå
  • Tryckpump med en hastighet
  • Inbyggd pump och skydd för värmeelement
  • Enpunktskalibrering
Maximum pump capacities:
11,9 l/min, 120 mbar.
Maximum pump capacities:
10,6 l/min, 100 mbar
 : Complies with DIN 12876-1, Safety Class I.
 : * RT = Ambient.