ContactUsLinkComponent
Cyklohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyklohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör:  VWR Chemicals
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
undefined
Cyklohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör:  VWR Chemicals
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Refractive index (20°C):
    1.449 - 1.451
  • Water:
    Max. 0.2 %
Specifikationstestresultat