8-Kinolinol ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.07098.0250
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:0.56 g/l (20 °C)
- Melting Point:72.5 - 74.0 °C
- Molar Mass:145.16 g/mol
- Boiling Point:267 °C (1013 hPa)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:145.16 g/mol
Merck Index:13,04869
Kokande Pt:267 °C (1013 hPa)
Densitet:1,03 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-711-1
FN:2811
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:148-24-3
Formel:C₉H₇NO
MDL-nummer:MFCD00006807