Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
8-Kinolinol
8-Kinolinol
8-Kinolinol
8-Kinolinol
EHERC14249500
:
EHRENSTORFER
:
8-Kinolinol
EHERC14249500
:
EHRENSTORFER
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
0,25 g
Seq:
3029
:
:
145.16 g/mol
:
13,04869
:
267 °C (1013 hPa)
:
1,03 g/cm³ (20 °C)
:
205-711-1
:
GHS07
:
Omgivande
:
148-24-3
:
C₉H₇NO
:
MFCD00006807