ContactUsLinkComponent
3-Bromoquinoline
Irritant
3-Bromoquinoline
Catalog # MOLE12350675-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Irritant
3-Bromoquinoline
Catalog # MOLE12350675-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :208.06 g/mol
Boiling Pt:274 °C (1013 hPa)
Boiling Pt:274 °C (1013 hPa)
Melting Pt:15 °C
Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:226-237-1
 :GHS07
CAS Number:5332-24-1
Formula:C₉H₆BrN
MDL Number:MFCD00006767