ContactUsLinkComponent
Askfritt kvantitativt filterpapper
undefined
Askfritt kvantitativt filterpapper
  • Catalog No:
  • 512-6049
  • 512-6029
  • 512-6037
  • 512-6034
  • 512-6026
  • 512-6002
  • 512-6173
  • 512-6172
  • Klass:
  • 00R
  • 00K
  • 00M
  • 00M
  • 00K
  • 00H
  • 005
  • 005
  • Vikt:
  • 90 g/m²
  • 80 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 130 g/m²
  • 130 g/m²
  • Partikelretention:
  • >10 µm
  • 5 - 6 µm
  • 8 - 10 µm
  • 8 - 10 µm
  • 5 - 6 µm
  • 1 - 2 µm
  • >20 µm
  • >20 µm
  • Filtreringshastighet:
  • 120 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 305 s (Herzberg)
  • 305 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 1500 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • Askinnehåll:
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
Frequently Bought Together