Mesitylen, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 63908-5ML
Leverantör: Merck
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 1,3,5-Trimetylbenzen
- CAS-nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-nummer:MFCD00008538
- Molecular Weight:120.19 g/mol
- Merck Index:13,05934
- Kokande Pt:165 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–45 °C
- Densitet:0,8637 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:48 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- FN:2325
- ADR:3,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-604-4
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 mL