ContactUsLinkComponent
1,2,4-Trimetylbenzen för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
1,2,4-Trimetylbenzen för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
  • Solubility:
    0.057 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -44 °C
  • Molar Mass:
    120.19 g/mol
  • Boiling Point:
    168 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    2.8 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    48 °C
  • Refractive Index:
    1.5047 (20 °C, 589 nm)
  • Explosion Limit:
    0.8 - 7 %(V)
  • Density:
    0.88 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    485 °C