o-Xylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:95-47-6
:
Formel:C₈H₁₀
MDL-nummer:MFCD00008519
:106.17 g/mol
Merck Index:12,10214
Kokande Pt:144 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–25 °C
Densitet:0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:30 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-422-2
FN:1307
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Density (20/4):0.870 - 0.890