ContactUsLinkComponent
Saltsyra 0.25 mol/l (0.25 N) volumetrisk lösning
Saltsyra 0.25 mol/l (0.25 N) volumetrisk lösning
Catalog # REGEH20255
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Saltsyra 0.25 mol/l (0.25 N) volumetrisk lösning
Catalog # REGEH20255
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
Density:1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
UN:1789
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324