ContactUsLinkComponent
Urea 40% i vattenlösning
Urea 40% i vattenlösning
Catalog # OXOISR0020K
CAS-nummer:  
undefined
Urea 40% i vattenlösning
Catalog # OXOISR0020K
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    10
  • Seq:
    0010
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :60.06 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-315-5
CAS-nummer:57-13-6
Formel:NH₂CONH₂
MDL-nummer:MFCD00008022