Zinkklorid 0.7 M i THF
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7646-85-7
:
Formel:ZnCl₂
MDL-nummer:MFCD00011295
:136.3 g/mol
Densitet:0,948
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-592-0
FN:1993
ADR:3,II
:GHS02
:GHS05
:GHS08
:GHS07