ContactUsLinkComponent
Nonylbenzene
Nonylbenzene
Catalog # EHERC15628000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Nonylbenzene
Catalog # EHERC15628000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifications
About this item
 :
 :204.36 g/mol
Boiling Pt:282 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–24 °C
Density:0,8584 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:214-103-5
CAS Number:1081-77-2
Formula:C₁₅H₂₄
MDL Number:MFCD00009575