Toluen
Katalog # PROOCHEUSC13
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2 mL
- Seq:2145
Specifikationer
Om denna produkt
:
:92.14 g/mol
Merck Index:13,09607
Kokande Pt:110,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–95 °C
Densitet:0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:4 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-625-9
FN:1294
ADR:3,II
REACH:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:108-88-3
Formel:C₆H₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00008512