ContactUsLinkComponent
Toluen ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
Toluen ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
Katalog # 28684.364
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Toluen ≥99%, GPR RECTAPUR® for pathology
Katalog # 28684.364
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle, fluorinated
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Boiling point:
    109 - 112 °C
  • Density (20/4):
    0.865 - 0.868
  • Benzene:
    Max. 0.02 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-88-3
 :
Formel:C₆H₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00008512
 :92.14 g/mol
Merck Index:13,09607
Kokande Pt:110,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–95 °C
Densitet:0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:4 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-625-9
FN:1294
ADR:3,II
REACH:01-2119471310-51
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07