Toluen ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-88-3
:
Formel:C₆H₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00008512
:92.14 g/mol
Merck Index:13,09607
Kokande Pt:110,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–95 °C
Densitet:0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:4 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-625-9
FN:1294
ADR:3,II
REACH:01-2119471310-51
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99.0 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- IR Spectrum:Passes test
- Boiling point:109 - 112 °C
- Density (20/4):0.865 - 0.868
- Benzene:Max. 0.02 %
- Evaporation residue:Max. 50 ppm
- Water:Max. 0.1 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125)
Förpackningsinformation
spec_VWRC28675.294 spec_VWRC28675.294 spec_VWRC28675.294.pdf spec_VWRC28675.328 spec_VWRC28675.328.pdf
Produktspecifikation
Mer
VWR Chemicals Big Packs and Bulks