Toluen, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:108-88-3
:
Formel:C₆H₅CH₃
MDL-nummer:MFCD00008512
:92.14 g/mol
Merck Index:13,09607
Kokande Pt:110,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–95 °C
Densitet:0,867 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-625-9
FN:1294
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:4 °C
REACH:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Solubility:0.52 g/l (20 °C)
- Melting Point:-95 °C
- Molar Mass:92.14 g/mol
- Boiling Point:110.6 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:29 hPa (20 °C)
- Flash Point:4 °C
- Refractive Index:1.4968 (20 °C)
- Explosion Limit:1.2 - 8 %(V)
- Density:0.87 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) not applicable
- Ignition Point:535 °C
- Viscosity kinematic:0.7 mm2/s (20 °C)
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerMerck SupraSolv® High Purity Solvents for Gas Chromatography
Produktlitteratur
msds_108389
SDS
ProductPage_108389 ProductPage_108389