Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Two-way
Stopcocks, Two-way
Leverantör:   BURKLE
Stopcocks, Two-way
Leverantör:  BURKLE
Certificates
Stopcocks, Two-way
Stopcocks, Two-way
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural.
  • Resistant to acids and chemicals
  • Pressure resistant up to 0,3 bar
  • Good temperature resistance
Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
Product Family Options
Produktinformation
  • Hål Ø.
    För slang innerdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 7 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 94,00 kr
    94,00 kr
    1 * 1 Items
       94,00 kr
  • 9 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 145,00 kr
    145,00 kr
    1 * 1 Items
       145,00 kr