Cell counter vials
Leverantör: RATIOLAB
Gå till:
Om denna produkt
Cell counter vials made of clear PS.
- High-precision design for use with robotic analytical systems
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Cell counter vials made of clear PS.
- High-precision design for use with robotic analytical systems
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetMaterialFärgMed lockFörp.TillgänglighetPrice
- RATI5515010Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systemsCell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems25,00 mlPSKlarJa50 vials/tray, 20 traysLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 1 750,00 kr1 750,00 kr1 * 1.000 Items1 750,00 kr
- RATI5515040Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systemsCell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems25,00 mlPSKlarJa250 vials/bag, 4 bagsLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 1 475,00 kr1 475,00 kr1 * 1.000 Items1 475,00 kr
- RATI5515041Cell counter vial 1 without lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systemsCell counter vial 1 without lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems25,00 mlPSKlarNej250 vials/bag, 4 bagsLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 935,00 kr935,00 kr1 * 1.000 Items935,00 kr
- RATI5515051Cell counter vial 2 without lid, for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®Cell counter vial 2 without lid, for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®20,00 mlPSKlarNej1000 vials/bagLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 1 875,00 kr1 875,00 kr1 * 1.000 Items1 875,00 kr
Closures